2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52188-1G PC52188-250MG PC52188-5G
APOSPC52188-1GEA 522 EUR
APOSPC52188-1G APOSPC52188-250MG APOSPC52188-5G
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrF₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391105
Núm. CAS: 1261552-67-3