2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52189-1G PC52189-250MG PC52189-5G
APOSPC52189-1GEA 575 EUR
APOSPC52189-1G APOSPC52189-250MG APOSPC52189-5G
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrF₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391113
Núm. CAS: 1261496-16-5