3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52190-1G PC52190-250MG PC52190-5G
APOSPC52190-1GEA 575 EUR
APOSPC52190-1G APOSPC52190-250MG APOSPC52190-5G
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrF₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391111
Núm. CAS: 1261476-63-4