3-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52191-1G PC52191-250MG
APOSPC52191-1GEA 609 EUR
APOSPC52191-1G APOSPC52191-250MG
3-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol 95%
Formula: C₉H₆F₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812120
Núm. CAS: 2366994-60-5