1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52192-1G PC52192-250MG
APOSPC52192-1GEA 0 EUR
APOSPC52192-1G APOSPC52192-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₅F₆IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922516
Núm. CAS: 2366994-34-3