4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-iodo-5-(trifluoromethyl)anisole
PC52196-1G PC52196-250MG PC52196-5G
APOSPC52196-1GEA 58 EUR
APOSPC52196-1G APOSPC52196-250MG APOSPC52196-5G
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃IO
MW: 302.032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398114
Núm. CAS: 1261752-45-7