Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52197-1G PC52197-250MG
APOSPC52197-1GEA 429 EUR
APOSPC52197-1G APOSPC52197-250MG
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, grado técnico
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Formula: C₆H₇BrF₂O₃
MW: 245,019 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27940538
Núm. CAS: 660840-16-4
UN: 1993
ADR: 3,III