5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Difluoromethyl)picolinaldehyde
PC52199-50MG PC52199-100MG
APOSPC52199-50MGEA 0 EUR
APOSPC52199-50MG APOSPC52199-100MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₇H₅F₂NO
MW: 157,118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18256104
Núm. CAS: 955112-64-8