2-Cyano-3,6-difluorpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52202-1G PC52202-250MG
APOSPC52202-1GEA 790 EUR
APOSPC52202-1G APOSPC52202-250MG
2-Cyano-3,6-difluorpyridine 95%
2-Cyano-3,6-difluorpyridine
Formula: C₆H₂F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185483
Núm. CAS: 1214332-12-3