4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52203-1G PC52203-250MG PC52203-5G
APOSPC52203-1GEA 416 EUR
APOSPC52203-1G APOSPC52203-250MG APOSPC52203-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 1891698-71-7