4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52205-1G PC52205-250MG
APOSPC52205-1GEA 560 EUR
APOSPC52205-1G APOSPC52205-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32695906
Núm. CAS: 1898158-31-0