6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52206-1G PC52206-250MG PC52206-5G
APOSPC52206-1GEA 393 EUR
APOSPC52206-1G APOSPC52206-250MG APOSPC52206-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₂BrFIN
MW: 301,883 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28139682
Núm. CAS: 1599474-54-0