4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52210-1G PC52210-250MG
APOSPC52210-1GEA 575 EUR
APOSPC52210-1G APOSPC52210-250MG
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formula: C₈H₅BrFN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30310500
Núm. CAS: 1696800-61-9