1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52211-1G PC52211-250MG
APOSPC52211-1GEA 551 EUR
APOSPC52211-1G APOSPC52211-250MG
1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇ClF₂
MW: 176,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20624274
Núm. CAS: 345-62-0