Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52213-1G PC52213-250MG
APOSPC52213-1GEA 328 EUR
APOSPC52213-1G APOSPC52213-250MG
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₁H₆F₈O₂
MW: 322,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30062865
Núm. CAS: 1980063-30-6