4-(Difluoromethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(Difluoromethyl)phenyl)methanamine
PC52214-1G PC52214-250MG
APOSPC52214-1GEA 430 EUR
APOSPC52214-1G APOSPC52214-250MG
4-(Difluoromethyl)benzylamine
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
MW: 157,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18791602
Núm. CAS: 754920-30-4