2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52217-1G PC52217-250MG
APOSPC52217-1GEA 422 EUR
APOSPC52217-1G APOSPC52217-250MG
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09861352
Núm. CAS: 351367-77-6