2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52221-1G
APOSPC52221-1GEA 306 EUR
APOSPC52221-1G
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇F₃O
MW: 176,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16618132
Núm. CAS: 2546-44-3