4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52225-1G PC52225-250MG PC52225-5G
APOSPC52225-1GEA 0 EUR
APOSPC52225-1G APOSPC52225-250MG APOSPC52225-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28526670
Núm. CAS: 1780932-13-9