5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52226-1G PC52226-250MG PC52226-5G
APOSPC52226-1GEA 284 EUR
APOSPC52226-1G APOSPC52226-250MG APOSPC52226-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅F₄N
MW: 203,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19689276
Núm. CAS: 1007235-33-7