6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
PC52227-1G PC52227-250MG
APOSPC52227-1GEA 654 EUR
APOSPC52227-1G APOSPC52227-250MG
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264122
Núm. CAS: 932014-36-3