5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
PC52230-1G PC52230-250MG
APOSPC52230-1GEA 654 EUR
APOSPC52230-1G APOSPC52230-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole, grado técnico
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₁₀H₅F₆NO
MW: 269,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD20226849
Núm. CAS: 1007235-31-5