2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52232-1G PC52232-250MG PC52232-5G
APOSPC52232-1GEA 607 EUR
APOSPC52232-1G APOSPC52232-250MG APOSPC52232-5G
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride
Formula: C₈H₇FN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32638669
Núm. CAS: 2514942-00-6