2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC52235-1G PC52235-250MG
APOSPC52235-1GEA 654 EUR
APOSPC52235-1G APOSPC52235-250MG
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Formula: C₈H₇FN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32638671
Núm. CAS: 365548-07-8