4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC52238-1G PC52238-250MG PC52238-5G
APOSPC52238-1GEA 306 EUR
APOSPC52238-1G APOSPC52238-250MG APOSPC52238-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₅F₅O₃
MW: 256,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858215
Núm. CAS: 79865-59-1