(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4,4,4-trifluorobutanoic acid, L-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,4,4-trifluorobutyric acid, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,4,4-trifluorobutanoic acid
PC5241-250MG PC5241-100MG
APOSPC5241-250MGEA 224 EUR
APOSPC5241-250MG APOSPC5241-100MG
(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₄F₃NO₄
MW: 257,207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08532484
Núm. CAS: 181128-25-6