(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4,4,4-trifluorobutanoic acid, (L)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-FMOC protected
PC5242-100MG PC5242-250MG
APOSPC5242-100MGEA 364 EUR
APOSPC5242-100MG APOSPC5242-250MG
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Formula: C₁₉H₁₆F₃NO₄
MW: 379,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08532485
Núm. CAS: 181128-48-3