3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52453-1G
PC52453-250MG
PC52453-5G
APOSPC52453-1GEA
277
EUR
APOSPC52453-1G
APOSPC52453-250MG
APOSPC52453-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₅BrClFO MW: 239,469 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29036613 Núm. CAS: 1809161-65-6 |