2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52454-1G PC52454-250MG PC52454-5G
APOSPC52454-1GEA 364 EUR
APOSPC52454-1G APOSPC52454-250MG APOSPC52454-5G
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆F₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30498045
Núm. CAS: 2059954-47-9