2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylthio)aniline
PC52455-1G PC52455-250MG
APOSPC52455-1GEA 487 EUR
APOSPC52455-1G APOSPC52455-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline
Formula: C₇H₄Cl₂F₃NS
MW: 262,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972800
Núm. CAS: 99479-65-9