5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52463-1G PC52463-250MG PC52463-5G
APOSPC52463-1GEA 543 EUR
APOSPC52463-1G APOSPC52463-250MG APOSPC52463-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₄ClFIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 1935087-03-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III