2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52467-1G PC52467-5G
APOSPC52467-1GEA 140 EUR
APOSPC52467-1G APOSPC52467-5G
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₃
MW: 214,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419433
Núm. CAS: 884-05-9