6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52469-1G PC52469-250MG PC52469-5G
APOSPC52469-1GEA 497 EUR
APOSPC52469-1G APOSPC52469-250MG APOSPC52469-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₈ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03002788
Núm. CAS: 682804-90-6