3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene
PC5247-1G
PC5247-250MG
APOSPC5247-1GEA
973
EUR
APOSPC5247-1G
APOSPC5247-250MG
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula:
C₆H₃BrF₅NO₃S MW: 344,054 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11501044 Núm. CAS: 1159512-28-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |