3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC52474-1G
PC52474-5G
PC52474-25G
APOSPC52474-1GEA
132
EUR
APOSPC52474-1G
APOSPC52474-5G
APOSPC52474-25G
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula:
C₁₁H₈F₆O₂ MW: 286,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674033 Núm. CAS: 181772-16-7 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)