2-Ethyl-1,3-difluorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52477-10G PC52477-1G PC52477-5G
APOSPC52477-10GEA 574 EUR
APOSPC52477-10G APOSPC52477-1G APOSPC52477-5G
2-Ethyl-1,3-difluorobenzene 95%
2-Ethyl-1,3-difluorobenzene
Formula: C₈H₈F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00474555
Núm. CAS: 83484-01-9