2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Ethoxy-1,2-difluoro-3-methylbenzene
PC52479-1G PC52479-5G
APOSPC52479-1GEA 132 EUR
APOSPC52479-1G APOSPC52479-5G
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene
Formula: C₉H₁₀F₂O
MW: 172.172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28788825
Núm. CAS: 1803790-28-4