3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5248-1G PC5248-250MG
APOSPC5248-1GEA 357 EUR
APOSPC5248-1G APOSPC5248-250MG
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₅BrF₅NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501042
Núm. CAS: 1159512-29-4