2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52481-1G PC52481-5G
APOSPC52481-1GEA 290 EUR
APOSPC52481-1G APOSPC52481-5G
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formula: C₆H₄Br₂F₅NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32691735
Núm. CAS: 149757-22-2