2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Formyl-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC5251-100MG PC5251-1G PC5251-250MG
APOSPC5251-100MGEA 116 EUR
APOSPC5251-100MG APOSPC5251-1G APOSPC5251-250MG
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₅F₅O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501046
Núm. CAS: 1159512-31-8