3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5269-1G PC5269-250MG
APOSPC5269-1GEA 244 EUR
APOSPC5269-1G APOSPC5269-250MG
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Formula: C₇H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08532490
Núm. CAS: 72534-45-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III