Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52710-10G PC52710-25G
APOSPC52710-10GEA 256 EUR
APOSPC52710-10G APOSPC52710-25G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Formula: C₆H₆F₉O₃P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009902
Núm. CAS: 370-69-4