4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC52712-1G PC52712-250MG PC52712-5G
APOSPC52712-1GEA 306 EUR
APOSPC52712-1G APOSPC52712-250MG APOSPC52712-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₄F₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32647610
Núm. CAS: 2414146-37-3