4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52714-1G PC52714-250MG PC52714-5G
APOSPC52714-1GEA 0 EUR
APOSPC52714-1G APOSPC52714-250MG APOSPC52714-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28733869
Núm. CAS: 1780699-03-7