4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52716-1G PC52716-250MG PC52716-5G
APOSPC52716-1GEA 328 EUR
APOSPC52716-1G APOSPC52716-250MG APOSPC52716-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23707414
Núm. CAS: 1427439-32-4