2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC5275-1G PC5275-5G
APOSPC5275-1GEA 165 EUR
APOSPC5275-1G APOSPC5275-5G
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059374
Núm. CAS: 766473-89-6