4-Bromo-2,6-dichlorobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52781-1G PC52781-250MG PC52781-5G
APOSPC52781-1GEA 696 EUR
APOSPC52781-1G APOSPC52781-250MG APOSPC52781-5G
4-Bromo-2,6-dichlorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-2,6-dichlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrCl₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32659906
Núm. CAS: 2169186-20-1