2,3-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530001-1G PC530001-250MG PC530001-500MG
APOSPC530001-1GEA 882 EUR
APOSPC530001-1G APOSPC530001-250MG APOSPC530001-500MG
2,3-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,3-Difluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371989
Núm. CAS: 266360-59-2