2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530002-1G PC530002-250MG
APOSPC530002-1GEA 0 EUR
APOSPC530002-1G APOSPC530002-250MG
2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371994
Núm. CAS: 266360-60-5