2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
H-D-Phe(2,5-DiF)-OH, (R)-2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid
PC530003-1G
PC530003-250MG
APOSPC530003-1GEA
208
EUR
APOSPC530003-1G
APOSPC530003-250MG
2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,5-Difluoro-D-phenylalanine
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ MW: 201.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07371999 Núm. CAS: 266360-61-6 |